2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC10203-500MGEA
183
EUR
APOSPC10203-500MG
APOSPC10203-5G
APOSPC10203-1G
2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel:
C₁₀H₉FN₄OS Schmelzpunkt: 174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200939 CAS-Nummer: 886361-58-6 |