2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC10105-5GEA 14.7 EUR
APOSPC10105-5G
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 246,04 g/mol
Schmelzpunkt: 110…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788402
CAS-Nummer: 848779-87-3