Tropyliumtetrafluoroborat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC0915-5GEA 61.1 EUR
APOSPC0915-5G
Tropyliumtetrafluoroborat 95%
Tropyliumtetrafluoroborat
Formel: C₇H₇BF₄
Molecular Weight: 177,94
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013402
CAS-Nummer: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 3261
ADR: 8,II