2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC0415-1GEA
373
EUR
APOSPC0415-1G
APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzamid 98%
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631494 CAS-Nummer: 261951-90-0 |