N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC0054-1GEA 17.6 EUR
APOSPC0054-1G
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798375
CAS-Nummer: 20200-22-0