4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR9989-500GEA 245 EUR
APOSOR9989-500G APOSOR9989-25G APOSOR9989-100G
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 200,26 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010301
CAS-Nummer: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
UN: 3259
ADR: 8,III