3-Nitrosalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9864-100GEA
619
EUR
APOSOR9864-100G
APOSOR9864-25G
APOSOR9864-1G
3-Nitrosalicylsäure 98%
3-Nitrosalicylsäure
Formel:
C₇H₅NO₅ Molecular Weight: 183,1183 g/mol Schmelzpunkt: 142…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024240 CAS-Nummer: 85-38-1 |