5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR9588-5GEA 205 EUR
APOSOR9588-5G APOSOR9588-1G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molecular Weight: 147,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068115
CAS-Nummer: 14389-12-9