6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR9569-5GEA
20.5
EUR
APOSOR9569-5G
APOSOR9569-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Formel:
C₆H₄N₂O₅ Molecular Weight: 184,1100 g/mol Schmelzpunkt: 269…271 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180840 CAS-Nummer: 6635-31-0 |