2-Bromisonicotinamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9565-5GEA 259 EUR
APOSOR9565-5G APOSOR9565-25G APOSOR9565-1G
2-Bromisonicotinamid 97%
2-Bromisonicotinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Schmelzpunkt: 188…191 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234156
CAS-Nummer: 29840-73-1