3-Amino-N,N-diethylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR954032-5GEA 437 EUR
APOSOR954032-5G APOSOR954032-1G APOSOR954032-10G
3-Amino-N,N-diethylbenzamid 98%
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025279
CAS-Nummer: 68269-83-0