2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR953477-5GEA 261 EUR
APOSOR953477-5G APOSOR953477-1G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,1739 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656138
CAS-Nummer: 1634-34-0