5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR951880-250MGEA
68.4
EUR
APOSOR951880-250MG
APOSOR951880-1G
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
5H-Pyrido[4,3-b]indole
Formel:
C₁₁H₈N₂ Molecular Weight: 168,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00965976 CAS-Nummer: 244-69-9 |