Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR951648-1GEA
219
EUR
APOSOR951648-1G
APOSOR951648-250MG
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 97%
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656766 CAS-Nummer: 123531-52-2 |