2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR9463-1GEA 123 EUR
APOSOR9463-1G
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure 97%
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235081
CAS-Nummer: 913835-30-0