2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR941465-1GEA
80
EUR
APOSOR941465-1G
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Schmelzpunkt: 208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156998 CAS-Nummer: 15089-51-7 |