5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9402-1GEA
139
EUR
APOSOR9402-1G
APOSOR9402-5G
5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₃S Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056377 CAS-Nummer: 871269-18-0 |