2-Ethylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR939688-1GEA 132 EUR
APOSOR939688-1G APOSOR939688-5G APOSOR939688-10G
2-Ethylbenzonitril 95%
2-Ethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 94…95 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 51,75 °C
Dichte: 0,974 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045597
CAS-Nummer: 34136-59-9