N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR9395-1GEA 361 EUR
APOSOR9395-1G
N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 98%
N,N-Dimethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₄BNO₄S
Schmelzpunkt: 86…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08056363
CAS-Nummer: 871332-99-9