2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR938299-1GEA
97.4
EUR
APOSOR938299-1G
APOSOR938299-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyd 95%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2005 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011489 CAS-Nummer: 7149-92-0 |