(±)-Campherchinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR937963-5GEA 113 EUR
APOSOR937963-5G APOSOR937963-100G APOSOR937963-25G
(±)-Campherchinon 98%
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1