3-Ethoxysalicylaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR937429-25GEA
69.8
EUR
APOSOR937429-25G
3-Ethoxysalicylaldehyd 97%
3-Ethoxysalicylaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003323 CAS-Nummer: 492-88-6 |