2-Chlor-6-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR937301-1GEA 132 EUR
APOSOR937301-1G APOSOR937301-5G
2-Chlor-6-methylbenzonitril 95%
2-Chlor-6-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001782
CAS-Nummer: 6575-09-3