2-Hydroxyisophthalaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR937158-1GEA 815 EUR
APOSOR937158-1G APOSOR937158-250MG
2-Hydroxyisophthalaldehyd 95%
2-Hydroxyisophthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00839420
CAS-Nummer: 3328-69-6