4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9370-1GEA
84.4
EUR
APOSOR9370-1G
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ Molecular Weight: 228,4400 g/mol Schmelzpunkt: 162…164 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235062 CAS-Nummer: 874219-46-2 |