4-Aminostilben 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR936508-1GEA 111 EUR
APOSOR936508-1G APOSOR936508-5G
4-Aminostilben 95%
4-Aminostilben
Formel: C₁₄H₁₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025377
CAS-Nummer: 834-24-2