(R)-(+)-2-Chlorbuttersäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936459-1G OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA 357 EUR
APOSOR936459-1G APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorbuttersäure 95%
(R)-(+)-2-Chlorbuttersäure
Formel: C₄H₇ClO₂
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00067098
CAS-Nummer: 54053-45-1