N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9364-250MGEA 170 EUR
APOSOR9364-250MG APOSOR9364-1G
N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid 98%
N-(3-Chlorpropyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₃BClNO₄S
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235065
CAS-Nummer: 874219-48-4