3-Butoxypropionitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR931713-100GEA 488 EUR
APOSOR931713-100G APOSOR931713-5G APOSOR931713-25G
3-Butoxypropionitril 95%
3-Butoxypropionitril
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,19
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045643
CAS-Nummer: 6959-71-3