4-Methylhippursäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR925154-25GEA 379 EUR
APOSOR925154-25G APOSOR925154-5G
4-Methylhippursäure 95%
4-Methylhippursäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193,20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020449
CAS-Nummer: 27115-50-0