2-Methoxy-6-(methylamino)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR923913-5GEA
71.3
EUR
APOSOR923913-5G
APOSOR923913-25G
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridin 95%
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191557 CAS-Nummer: 88569-83-9 |