2-Methylhippursäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR921087-1GEA 125 EUR
APOSOR921087-1G APOSOR921087-5G APOSOR921087-25G
2-Methylhippursäure 95%
2-Methylhippursäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193,1992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050991
CAS-Nummer: 42013-20-7