3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR919924-5GEA
227
EUR
APOSOR919924-5G
3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Formel:
C₈H₁₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021823 CAS-Nummer: 4209-91-0 |