cis-3-Hexenylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR916315-25GEA 147 EUR
APOSOR916315-25G
cis-3-Hexenylacetat 97%
cis-3-Hexenylacetat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036563
CAS-Nummer: 3681-71-8