2,6-Dichlorchinoxalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR912589-1GEA 113 EUR
APOSOR912589-1G APOSOR912589-5G
2,6-Dichlorchinoxalin 95%
2,6-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00839695
CAS-Nummer: 18671-97-1