7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR908961-1GEA
168
EUR
APOSOR908961-1G
APOSOR908961-5G
APOSOR908961-10G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179132 CAS-Nummer: 34165-07-6 |