Isochinolin-3-ylmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR903885-250MGEA 163 EUR
APOSOR903885-250MG APOSOR903885-1G
Isochinolin-3-ylmethanol 98%
Isochinolin-3-ylmethanol
Formel: C₁₀H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859798
CAS-Nummer: 76884-34-9