2-Chlor-N-methylisonicotinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR902089-10GEA
695
EUR
APOSOR902089-10G
APOSOR902089-5G
APOSOR902089-1G
2-Chlor-N-methylisonicotinamid 98%
2-Chlor-N-methylisonicotinamid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09862946 CAS-Nummer: 131418-11-6 |