6,7-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR901961-1GEA
168
EUR
APOSOR901961-1G
APOSOR901961-5G
6,7-Dichlorchinolin 98%
6,7-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878431 CAS-Nummer: 40635-11-8 |