Anilinsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR8983-5GEA 17.6 EUR
APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G APOSOR8983-25G
Anilinsulfat
Anilinsulfat
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Molecular Weight: 284,34 g/mol
Dichte: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013110
CAS-Nummer: 542-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III