6-Brom-1,3-dichlorisochinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR8568-1GEA
106
EUR
APOSOR8568-1G
APOSOR8568-5G
6-Brom-1,3-dichlorisochinolin 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N Schmelzpunkt: 124…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258639 CAS-Nummer: 552331-05-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |