5-Amino-3-brom-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR8426-100GEA 321 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-5G APOSOR8426-25G
5-Amino-3-brom-2-methoxypyridin
5-Amino-3-brom-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203,0400 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659518
CAS-Nummer: 53242-18-5