4-Biphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR8027-25GEA 58.2 EUR
APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G APOSOR8027-100G
4-Biphenylboronsäure 98%
4-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molecular Weight: 198,03 g/mol
Schmelzpunkt: 232…247 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1