2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR7336-1GEA
26.3
EUR
APOSOR7336-1G
APOSOR7336-5G
APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,9657 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01319043 CAS-Nummer: 139962-95-1 |