4-Indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR7226-1GEA 159 EUR
APOSOR7226-1G APOSOR7226-5G
4-Indolboronsäure
4-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Molecular Weight: 160,97 g/mol
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095175
CAS-Nummer: 220465-43-0