4-Heptylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR7223-1GEA 253 EUR
APOSOR7223-1G
4-Heptylphenylboronsäure
4-Heptylphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₂₁BO₂
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039028
CAS-Nummer: 256383-44-5