4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR7205-25GEA 727 EUR
APOSOR7205-25G APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₂BNO₂
Molecular Weight: 165,00
Schmelzpunkt: 227 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074642
CAS-Nummer: 28611-39-4