4-Cyclopentylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR7191-250MGEA 132 EUR
APOSOR7191-250MG APOSOR7191-1G
4-Cyclopentylphenylboronsäure
4-Cyclopentylphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039014
CAS-Nummer: 945837-57-0