4-Cyclohexylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR7189-5GEA
655
EUR
APOSOR7189-5G
APOSOR7189-1G
4-Cyclohexylphenylboronsäure 98%
4-Cyclohexylphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₇BO₂ Molecular Weight: 204,08 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02093068 CAS-Nummer: 374538-04-2 |