2-Chlorchinolin-3-boronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR7186-1GEA
105
EUR
APOSOR7186-1G
APOSOR7186-5G
2-Chlorchinolin-3-boronsäure 95%
2-Chlorchinolin-3-boronsäure
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Molecular Weight: 207,4214 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01114675 CAS-Nummer: 128676-84-6 |